Beskrivning
De Corning Digital Vortexer är en multifunktionsshaker dedikerad till en mängd olika skak- och blandningstillämpningar. Tre lätt avtagbara och utbytbara plattformar rymmer många olika provbehållare såsom flaskor, flaskor, rörställ, tallrikar, lådor och fat. Klämplattformen har fjäderbelastade hållarstänger som anpassas för att passa kärl av olika former och storlekar. Mikroplattplattformen är utformad för att säkert hålla upp till fyra mikroplattor. Driften av vortexern kan vara tidsinställd eller kontinuerlig, medan hastigheten är variabel. Det breda hastighetsintervallet gör att vortexern kan användas för skonsam blandning samt kraftig omrörning. En kraftfull motor och en kemiskt resistent och lättstädad yta gör utrustningen till ett perfekt val för år av problemfri användning.
Funktioner och fördelar
- Tre mångsidiga plattformsalternativ (tillgängliga separat)
- Kompakt design med lättåtkomlig kontrollpanel
- Halkfri gummimatta för att hålla behållarna på plats
- Säker för användning i kylrum eller inkubator
- Fem års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 4 mikroplattor |
| Produkttyp | Plattform |
| Beskrivning | Designad för att säkert hålla upp till fyra mikroplattor |
| För användning med (applikation) | Blandning för allmänt ändamål |
| För användning med (utrustning) | LSE Multiposition Digital Vortexer |
| Antal positioner | 4 |