Läs mer
Vortioxetinhydrobromid (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vortioxetine Hydrobromide |
| CAS | 960203-27-4 |
| Molekylformel | C18 H22 N2 S . Br H |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dimetylfenyl)sulfanylfenyl]piperazin; Hydrobromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.358 |
| Formel vikt | 378.077 |