Läs mer
Vortioxetine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vortioxetine Hydrobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 378.077 |
| Procent renhet | >95% |