Läs mer
Vortioxetine, LoGiCal
Produktkod. 30459738
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459738 10 mg
1 options
Produktkod. 30459738 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3264.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vortioxetine
CAS 508233-74-7
Analyt- eller komponentnamn Vortioxetine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H22 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 298.45
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 298.1504 g/mol