Läs mer
Vortioxetine, MedChemExpress
Beskrivning
Vortioxetine is a inhibitor of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT, with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vortioxetine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 508233-74-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22N2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Lu AA 21004 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (167.53 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |