missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vortioxetine, Mikromol™
Beskrivning
Vortioxetine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vortioxetine |
| CAS | 508233-74-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vortioxetine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?