missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vortioxetine, TRC

Produktkod. 30005748
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005748 100 mg
30005363 5 mg
30004462 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV760100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 508233-74-7
Molekylformel C18 H22 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 298.45
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Brintellix, Lu AA 21004, Trintellix, Vortioxetine
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine
LEDER Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vortioxetine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3
Formel vikt 298.1504
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.