Läs mer
Vosilasarm, MedChemExpress
Beskrivning
Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vosilasarm |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1182367-47-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RAD140 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.92 mM) |
| Visa mer |