Läs mer
Voxelotor, MedChemExpress
Beskrivning
Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voxelotor |
| CAS | 1446321-46-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19N3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GBT 440 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (296.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=CC(OCC2=C(C3=CC=NN3C(C)C)N=CC=C2)=C1C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Visa mer |