Läs mer
Voxtalisib, MedChemExpress
Beskrivning
Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Voxtalisib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 934493-76-2 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H14N6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | XL765 SAR245409 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?