Läs mer
VP 14637, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VP 14637 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N10O3/c1-15-28-30-32-34(15)26-13-17-3-9-23(37)21(11-17)25(19-5-7-20(36)8-6-19)22-12-18(4-10-24(22)38)14-27-35-16(2)29-31-33-35/h3-14,25,36-38H,1-2H3/b26-13+,27-14+ |
| Formel vikt | 510.1876 |