Läs mer
Gibco™ VP-SFM (1X)
Produktkod. 10593273 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593273 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10593273 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11681020
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
VP-SFM är ett serumfritt, animaliskt ursprungsfritt kulturmedium utformat för tillväxt av VERO-celler och virusproduktion.
VP-SFM är ett serumfritt, animaliskt ursprungsfritt kulturmedium utformat för tillväxt av VERO-celler och virusproduktion. Den är också lämplig för tillväxt av COS-7, MDCK-, BHK-21- och Hep2-celler samt för produktion av rekombinant proteiner.
Funktioner hos VP-SFM inkluderar:
  • Serumfri, animaliskt ursprungsfri, ultralågproteinformulering
  • Enkel anpassning för många populära cellinjer
Serumfri, animaliskt ursprungsfri, ultralågproteinformulering
VP SFM är formulerad med en ultralåg proteinkoncentration (< 5 μg/ml) för enklare rening av rekombinanta proteiner.
Enkel anpassning för många populära cellinjer
VP-SFM designades för tillväxt av VERO-celler.   Men det har också framgångsrikt använts för att odla andra cellinjer (COS-7, MDCK, BHK-21 och Hep2) samt för produktion av rekombinant proteiner, vilket möjliggör användning av ett enda medium för flera cellinjer. VP-SFM är formulerat utan L-glutamin för större stabilitet och förlängd hållbarhet. Lägg helt enkelt till L-glutamin eller glutamax-tillskott vid behov.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
VP-SFM tillverkas i en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Serumfritt medium (SFM)
Med tillsatser Fenolrött, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Endotoxinnivå Låg
Formatera Flaska/flaskor
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Adherent cellkultur
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.