Läs mer
Gibco™ VP-SFM AGT™ Medium
Produktkod. 11590436
Change view
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100 L
10kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11590436 10 l 10 L
10514043 1 l 1 L
10738415 10 kg 10kg
10556635 100 l 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590436 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12559019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
VP-SFM AGT™ Medium
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ är ett serumfritt medium med ultralågt protein i ett lättanvänt granulärt format. Den är designad för tillväxt av VERO-celler för virusproduktion och för tillväxt av COS-7-, MDCK-, BHK-21- och Hep-2-celler för rekombinant proteinproduktion.
Advanced Granulation Technology = AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Pulver (AGT )
Produkttyp VP Serumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Fenolrött, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå Låg
Formatera Securitainer Capped Vial
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Rekonstituerad volym 10 L
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Adherent cellkultur