Läs mer
Gibco™ VP-SFM AGT™ Medium
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100 L
10kg
Beskrivning
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ är ett serumfritt medium med ultralågt protein i ett lättanvänt granulärt format. Den är designad för tillväxt av VERO-celler för virusproduktion och för tillväxt av COS-7-, MDCK-, BHK-21- och Hep-2-celler för rekombinant proteinproduktion.
Advanced Granulation Technology = AGT
Advanced Granulation Technology = AGT
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Form | Pulver (AGT ) |
| Produkttyp | VP Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Våt is |
| Visa mer |