Läs mer
Cytiva VP003 Elektrisk vakuum- och tryckpump
:
Elektrisk vakuum- och tryckpump
Beskrivning
Vakuumpumpar är idealiska för membranvakuumfiltrering, mikrobiologisk kvalitetskontroll, analyser, medicin och produktionsteknik. Denna underhållsfria och oljefria membranpump levererar kontamineringsfri pumpning av luft, gaser och ångor.
- Hög prestanda och minimal storlek
- Extremt tyst och smidig gång
- Enkel att använda
- Utrustad med termobrytare och standardsäkring
- AC modell: 120V
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfiltreringsapparat |
| Flödeshastighet | 3,6 l/min. |
| Max. Tryck | 4 bar; Vakuum:< 100 mbar |
| Serie | VP003 |
| Typ | Elektrisk vakuum- och tryckpump |