Läs mer
Tocris Bioscience™ VPC 23019
Beskrivning
Sphingosine-1-phosphate receptor antagonist; inhibits S1P1 and S1P3 receptors (pKi values are 7.86 and 5.93 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VPC 23019 |
| CAS | 449173-19-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C17H29N2O5P |
| Formel vikt | 372.4 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.402 |