missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
VPS11 Polyclonal antibody specifically detects VPS11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | VPS11 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PerCP |
| Utspädning | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | hVPS11, PEP5, RING finger protein 108, RNF108END1, vacuolar protein sorting 11 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 11 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting protein 11, vacuolar protein sorting-associated protein 11 homolog |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Maps to a region between residue 891 and 941 of human Vacuolar Protein Sorting 11 using the numbering given in entry NP_068375.3 (GeneID 55823). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?