Läs mer
Vps34-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
Vps34-IN-2 is a novel, potent and selective inhibitor of Vps34 with IC50s of 2 and 82 nM on the Vps34 enzymatic assay and the GFP-FYVE cellular assay, respectively. Vps34-IN-2 shows antiviral activity against SARS-CoV-2 (IC50 of 3.1 μM), HCoV-229E (IC50 of 0.7 μM) and HCoV-OC43.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vps34-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1523404-29-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H25F3N4O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (124.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(N2[C@H](C)COCC2)N=C3N(CC(C(C)C)=O)[C@H](C(F)(F)F)CCN31 |
| Visa mer |