Läs mer
Vps34-PIK-III, MedChemExpress
Produktkod. 16488067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16488067 5 mg 5mg
16463326 25 mg -
16450176 2 mg -
16431547 50 mg -
16415358 10 mg -
16405986 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16488067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12794
MedChemExpress Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vps34-PIK-III
CAS 1383716-40-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17N7
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.07 mM)
LEDER NC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Formel vikt 319.36
Procent renhet 99.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation