Läs mer
Novus Biologicals™ VPS39 Overexpression Lysate
Produktkod. 18216250 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18216250 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18216250 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL117750
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
The VPS39 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29854 and based on accession number NM_15289. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens vacuolar protein sorting 39 homolog (S. cerevisiae) (VPS39), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only