Läs mer
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Uppvärmt cirkulerande bad
Håller:
(102) 0,5 ml rör
(14) 30 mm rör
(23) 24 mm rör
(36) 16 till 19 mm rör
(65) 10 till 13 mm rör
(75) 1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med ett antal Grant Heating Cirkulatorer och Uppvärmda Cirkulationsbad. Grant Instruments™ VR-ställ för Grant Uppvärmda cirkulerande bad rymmer en mängd olika rörstorlekar och kapaciteter.
- Rymmer rör så små som 0,5 ml eller så stora som 30 mm i diameter.
- För användning med Grant uppvärmda cirkulationsbad och värmecirkulatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | T100, TC120, TX150, TXF200 värmecirkulatorer |
| Håller | (65) 10 till 13 mm rör |