Läs mer
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Uppvärmt cirkulerande bad
Produktkod. 11486477
Håller:
(102) 0,5 ml rör
(14) 30 mm rör
(23) 24 mm rör
(36) 16 till 19 mm rör
(65) 10 till 13 mm rör
(75) 1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11486477
Brand: Grant Instruments™ VRLE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med ett antal Grant Heating Cirkulatorer och Uppvärmda Cirkulationsbad. Grant Instruments™ VR-ställ för Grant Uppvärmda cirkulerande bad rymmer en mängd olika rörstorlekar och kapaciteter.
  • Rymmer rör så små som 0,5 ml eller så stora som 30 mm i diameter.
  • För användning med Grant uppvärmda cirkulationsbad och värmecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) T100, TC120, TX150, TXF200 värmecirkulatorer
Håller (75) 1,5 ml rör