Läs mer
VR23, MedChemExpress
Produktkod. 16493627
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493627 50 mg
16487526 100 mg
16427618 10 mg
16420088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493627 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18741
MedChemExpress VR23 is a small molecule that potently inhibits the activities of trypsin-like proteasomes (IC50=1 nM), chymotrypsin-like proteasomes (IC50=50-100 nM), and caspase-like proteasomes (IC50=3 μM).
VR23 is a small molecule that potently inhibits the activities of trypsin-like proteasomes (IC50=1 nM), chymotrypsin-like proteasomes (IC50=50-100 nM), and caspase-like proteasomes (IC50=3 μM).
Spécification
Kemiskt namn eller material VR23
CAS 1624602-30-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16ClN5O6S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (69.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4[N+]([O-])=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 477.88
Formel vikt 477.88
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.