Läs mer
VRT 043198, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-2-carboxy-1-formylethyl]-L-prolinamide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29ClN4O6/c1-22(2,3)18(26-19(31)12-6-7-15(24)14(23)9-12)21(33)27-8-4-5-16(27)20(32)25-13(11-28)10-17(29)30/h6-7,9,11,13,16,18H,4-5,8,10,24H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,31)(H,29,30)/t13-,16-,18+/m0/s1 |
| Formel vikt | 480.1776 |