Läs mer
VSIG8 Antibody (961823) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9418J
5134.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18532028
  • 5975.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VSIG8 Monoclonal antibody specifically detects VSIG8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VSIG8
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
391123
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA
961823
Flow Cytometry, ELISA
V-set and immunoglobulin domain containing 8
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human VSIG8, Met1-Gly263, Accession # Q5VU13
0.1 mL
Primary
Human
Purified