Beskrivning
- Kondensavskiljningssystem.
- Förhindrar att ångor släpps ut i luften.
- Lämplig för användning med RV rotationsindunstare och MVP 10 grundläggande pump:
- RV 3 V
- RV 3 VC
- RV 3 Flex
- RV 8 V
- RV 8 VC
- RV 8 Flex
- RV 10 Auto V
- RV 10 Auto VC
- RV 10 Auto Flex
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | RV-rotationsförångare, MVP 10 grundläggande pumpar |