missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VSTM5 Antibody (2696A), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10872Z
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
VSTM5 Monoclonal antibody specifically detects VSTM5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Specifikationer
| VSTM5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| C11orf90, V-set and transmembrane domain containing 5, V-set and transmembrane domain-containing protein 5 | |
| Human embryonic kidney cell HEK293-derived human VSTM5, Met1-His147, Accession # NP_001138343 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| 2696A | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 387804 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering