Läs mer
VTP-27999 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16438218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438218 10 mg
16427956 100 mg
16414117 50 mg
16410658 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16438218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76652
MedChemExpress VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 Hcl is an alkyl amine Renin inhibitor
Spezifikation
Kemiskt namn eller material VTP-27999 Hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1264191-73-2
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H42Cl2N4O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (178.08 mM)
LEDER O=C(NC[C@H](C[C@@H]1COCCC1)NC)N(CCC2)C[C@]2([H])[C@](OCCNC(OC)=O)([H])C3=CC(Cl)=CC=C3.Cl
Molekylvikt (g/mol) 561.54
Formel vikt 561.54
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.