missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Beskrivning
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VTP-27999 TFA |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1013937-63-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H42ClF3N4O7 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering