Läs mer
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Produktkod. 16448108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448108 10 mg
16424027 50 mg
16407876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16448108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50769
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VTP-27999 TFA
Fysisk form Oil
CAS 1013937-63-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H42ClF3N4O7
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 639.1
Formel vikt 639.1
Procent renhet 97.2%