Läs mer
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Produktkod. p-200101763
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16448108
Brand: Medchem Express HY50769
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VTP-27999 TFA
Fysisk form Oil
CAS 1013937-63-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H42ClF3N4O7
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 639.1
Formel vikt 639.1
Procent renhet 97.2%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.