Läs mer
VTX-27, MedChemExpress
Beskrivning
VTX-27 is a selective protein kinase C θ (PKC θ) inhibitor, with Kis of 0.08 nM and 16 nM for PKC θ and PKC δ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VTX-27 |
| CAS | 1321924-70-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24ClFN6O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (298.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=C(N=C(N2C[C@@](NCC2)([H])[C@](C)(O)C(C)C)C(Cl)=C1)C3=NNC4=NC=CC=C34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.9 |
| Formel vikt | 418.9 |
| Visa mer |