Läs mer
VU 0238429, MedChemExpress
Beskrivning
VU 0238429 is positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor subtype 5 (mAChR5 or M5), with an EC50 of 1.16 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU 0238429 |
| CAS | 1160247-92-6 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12F3NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (427.01 mM) |
| LEDER | O=C1N(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C3)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.28 |
| Formel vikt | 351.28 |
| Visa mer |