Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 0255035
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7116043
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18779656
Brand: Tocris Bioscience™ 3727/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly selective M1 antagonist
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide
CAS 1135243-19-4
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C18H20N6O3S2
Formel vikt Observed MW: 432.52