Läs mer
VU 0357121, MedChemExpress
Beskrivning
VU 0357121 is a positive and highly selective mGlu5R allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 33 nM. VU 0357121 is inactive or very weakly antagonizing at other mGlu receptor subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU 0357121 |
| CAS | 433967-28-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17F2NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.76 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C2=CC=C(OCCCC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.32 |
| Formel vikt | 305.32 |
| Visa mer |