Läs mer
VU 0364439, MedChemExpress
Produktkod. 16492647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492647 50 mg
16466558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15476
MedChemExpress VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.
VU 0364439 is a mGlu4 positive allosteric modulator (PAM), with EC50 of 19.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VU 0364439
CAS 1246086-78-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13Cl2N3O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC=CC=C1)NC2=CC=C(S(=O)(NC3=CC=CC=C3Cl)=O)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 422.29
Formel vikt 422.29
Procent renhet 98.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation