Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 0364739 hydrochloride
Beskrivning
Potent and selective phospholipase D2 (PLD2) inhibitor (IC50 = 20 nM); displays 75-fold selectivity against PLD1 (IC50 = 1500 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU 0364739 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 482.98 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.984 |