Läs mer
VU 0365114, MedChemExpress
Description
VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | VU 0365114 |
| CAS | 1208222-39-2 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H14F3NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.35 |
| Formel vikt | 397.35 |
| Show More |