missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 0424465

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
VU 0424465 is a potent mGlu5 positive allosteric modulator (EC50 = 1.5 nM) and agonist (EC50 = 171 nM; maximum effect is 65% that of glutamate). Binds allosteric site with high affinity (Ki = 11.8 nM). Increases maximum response to glutamate by 30%. Exhibits bias towards signaling via IP1 and ERK1/2 over iCa2+ in HEK293 and neuronal cells, and activates Gs in HEK 293 cells. Induces epileptiform activity in CA3 hippocampal neurons in vitro and convulsions in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[2-(2-(3-Fluorophenyl)ethynyl]-N-[(1R)-2-hydroxy-1,2-dimethylpropyl]-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1428630-85-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C19H19FN2O2 |
| Renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering