missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 0650991

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
VU 0650991 is a noncompetitive glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor antagonist (IC50 = 0.65 - 0.69 μM). Displays >40-fold selectivity for GLP-1 receptor over glucagon receptors. Blocks activity of Exendin-4 (Cat. No. 1933) in potentiating insulin secretion from primary mouse pancreatic islets in vitro. Decreases blood insulin and increases blood glucose levels in vivo. Brain penetrant and orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C16H11ClF6N4O2 |
| Formel vikt | 440.73 |
| Produkttyp | Antagonist |
| Renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering