Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 152100
Beskrivning
Selective positive allosteric modulator of M4 muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) (EC50 = 380 nM). Induces 21-fold shift in ACh potency at M4 receptor. Displays no activity at other mAChR subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU 152100 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 341.43 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.429 |