missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 6001966

Beskrivning
VU 6001966 is a potent and selective mGlu2 negative allosteric modulator (IC50 = 78 nM). Exhibits > 350-fold selectivity for mGlu2 over mGlu3. Also exhibits selectivity over other mGluRs and a panel of GPCRs, ion channels and transporters. VU 6001966 induces antidepression like effects in mouse models of chronic stress. CNS penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2009052-76-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Group II mGluR Modulators |
| Molekylformel | C17H15FN4O2 |
| Formel vikt | 2424 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?