Läs mer
VU0152100, MedChemExpress
Beskrivning
VU0152100 is a potent and selective allosteric potentiator of M4 mAChR with an EC50 of 380 (plusmn) 93 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU0152100 |
| CAS | 409351-28-6 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19N3O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | VU152100 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (146.44 mM) |
| LEDER | CC1=C2C(SC(C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)=O)=C2N)=NC(C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.43 |
| Visa mer |