missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VU0361737, MedChemExpress

Produktkod. 16486456
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486456 100 mg
16466058 10 mg
16452197 50 mg
16428667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16486456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14418

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VU0361737 (ML-128) is a potent, selective and CNS penetrant positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4 (mGluR4 PAM), with EC50s of 240 nM and 110 nM for human and rat mGluR4 receptors, respectively. VU0361737 has neuroprotective effect. VU0361737 is potential for Parkinson's disease research.

VU0361737 (ML-128) is a potent, selective and CNS penetrant positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4 (mGluR4 PAM), with EC50s of 240 nM and 110 nM for human and rat mGluR4 receptors, respectively. VU0361737 has neuroprotective effect. VU0361737 is potential for Parkinson's disease research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VU0361737
CAS 1161205-04-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym ML-128
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (380.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC(C=C1)=C(OC)C=C1NC(C2=NC=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 262.69
Formel vikt 262.69
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.