Läs mer
VU0463271, MedChemExpress
Produktkod. 16427077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16427077 5 mg
1 options
Produktkod. 16427077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110110
MedChemExpress VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
VU0463271 is a selective KCC2 antagonist, with an IC50 of 61 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VU0463271
Fysisk form Powder
CAS 1391737-01-1
Färg Pink
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4OS2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1CC1)C2=NC(C)=CS2)CSC3=NN=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 382.5
Formel vikt 382.5
Procent renhet 98.0%