Läs mer
VU0467154, MedChemExpress
Beskrivning
VU0467154 is a positive allosteric modulator of the M4 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR), potentiating the response to ACh with pEC50s of 7.75, 6.2 and 6 for rat, human and cynomolgus monkey M4 receptor, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU0467154 |
| CAS | 1451993-15-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15F3N4O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.89 mg/mL (31.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)C2=C(C)C(C)=NN=C2S1)NCC3=CC=C(S(=O)(C(F)(F)F)=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.45 |
| Formel vikt | 444.45 |
| Visa mer |