missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VU0650786, MedChemExpress

Produktkod. 16423006
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16423006 25 mg
16416957 5 mg
16404238 10 mg
16400577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16423006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108710

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VU0650786 is a potent and selective CNS penetrant negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 3 (mGlu3 NAM), with an IC50 of 392 nM. VU0650786 has antidepressant and anxiolytic activity in rodents.

VU0650786 is a potent and selective CNS penetrant negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor subtype 3 (mGlu3 NAM), with an IC50 of 392 nM. VU0650786 has antidepressant and anxiolytic activity in rodents.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VU0650786
CAS 1809085-30-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15ClFN5O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (644.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CN=C(OCC2=NN([C@H](C)CN(C3=C(F)N=CC=C3)C4=O)C4=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 387.8
Formel vikt 387.8
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.