Läs mer
VU0661013, MedChemExpress
Produktkod. 16484718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484718 10 mg
16471007 50 mg
16443216 25 mg
16435546 100 mg
16427437 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16484718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112859
MedChemExpress VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
VU661013 is a potent and selective MCL-1 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VU0661013
CAS 2131184-57-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H39Cl2N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (175.40 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(CCCOC2=CC(C)=C(Cl)C(C)=C2)=C3N4[C@H](C)CN(C5=CN(C)C6=C5C=C(C(O)=O)C=C6)C3=O)C4=C1C7=C(C)N(C)N=C7C
Molekylvikt (g/mol) 712.66
Formel vikt 712.66
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death