missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VU591, MedChemExpress
Beskrivning
VU591 is a potent, selective renal outer medullary potassium channel (ROMK or Kir1.1) inhibitor, with an IC50 of 0.24 μM. VU591 can be used for neurological research with HY-108585 (the equivalent of VU591 hydrochloride).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU591 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1222810-74-3 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12N6O5 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (169.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=[N+]([O-])C1=CC(NC(COCC2=NC3=C(N2)C=C([N+]([O-])=O)C=C3)=N4)=C4C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.3 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?