Läs mer
VU6005649, MedChemExpress
Beskrivning
VU6005649 is a CNS penetrant mGlu7/8 receptor agonist with EC50s of 0.65 μM and 2.6 μM for mGlu7 receptor and mGlu8 receptor, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU6005649 |
| CAS | 2137047-43-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12F5N3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (139.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NN2C(N=C(C)C=C2C(F)(F)F)=C1C3=CC=C(OC)C(F)=C3F |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.28 |
| Formel vikt | 357.28 |
| Visa mer |